Beskrivning
- Samma sanna virvel som med originalet Vortex-Genie 2
- Justerbart klämsystem rymmer ett större utbud av behållare, inklusive plattor med djupa brunnar och flera 500 ml flaskor
- Nytt klämsystem gör att användaren snabbt kan byta från en typ av kärl till en annan
- Digital kontroll och visning av hastighet och tid för reproducerbarhet och noggrannhet, med sann hastighetsvisning
- Hastighetsområde från 200 till 950 rpm
- Programmerbar mjuk ramp upp till hastighet, tillåter användning av öppna behållare
- Slitstark och tung pressgjutning av zink med specialdesignade fötter förhindrar gång
- Rack ingår, inga extra hållare eller tillbehör behövs
- Kan tåla användning i kylrum eller inkubatorer
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 4 mm |
| Elektriska krav | EU-kontakt, 230 V |
| Håller | En mängd olika behållare, inklusive plattor med djupa brunnar och flera 500 ml flaskor |
| Produkttyp | High Capacity Vortex Mixer |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Material | Formgjuten zink |
| Mått (L x B x H) | 31,0 x 27,0 x 19,5 cm (12,2 x 10,6 x 7,7 tum) |
| Vikt (engelska) | 25 lb. |
| Vikt (metrisk) | 11.3 kg |
| Controllertyp | Digital |
| Visa mer |