Läs mer
Scientific Industries Mång Vortex-Genie
Produktkod. 16657692 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
200 till 950 rpm
Produktkod. Hastighetsintervall
16657692 200 till 950 rpm
1 options
Produktkod. 16657692 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer 83041447
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Shaker med stor kapacitet med variabel hastighetskontroll och samma sanna virvel som med originalet Vortex-Genie 2
  • Digital Speed Control ger noggrannhet, reproducerbarhet och repeterbarhet med fullständig kontroll över hastighet och tid
  • Använd för skonsam skakning i orbital-stil eller kraftigare virvling
  • Tung zinkgjutning med specialdesignade fötter förhindrar gång
  • Utrustad med justerbart klämsystem
  • Byt snabbt från en typ av fartyg till en annan
  • Rymmer ett större utbud av behållare, inklusive tallrikar med djupa brunnar och upp till fyra 500 ml flaskor
  • Programmerbar mjuk ramp upp till hastighet tillåter användning av öppna behållare
  • Inga ytterligare hållare eller tillbehör behövs
  • Rack ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 4 mm
Hastighetsintervall 200 till 950 rpm
Elektriska krav 230 V, brittisk kontakt
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 38 °C
Wattal 115 W
Amperage 0,5 A
Håller Rör: upp till 50 ml, flaskor: 250/500 ml
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp UK-kontakt
Frekvens 50 Hz
Material Pressgjuten zink
Djup (engelska) 12,2 tum
Djup (metriskt) 310 mm
Mått (L x B) 310 x 270 mm
Mått (LxB) Plattform 310 x 270 mm
Mått (L x B x H) 310 x 270 x 195 mm
Höjd (engelska) 7,7 tum
Höjd (metrisk) 195 mm
Längd (engelska) 12,2 tum
Längd (engelska) Plattform 12,2 tum
Längd (metrisk) 310 mm
Längd (metrisk) plattform 310 mm
Bredd (engelska) 10,6 tum
Bredd (engelska) Plattform 10,6 tum
Bredd (metrisk) 270 mm
Bredd (metrisk) Plattform 270 mm
Fraktvikt (engelska) 32 lb.
Fraktvikt (metrisk) 14.5 kg
Vikt (engelska) 25 lb.
Vikt (metrisk) 11.3 kg
Controllertyp Tid och hastighet
Beskrivning Mång Vortex-Genie
Modell Mång Vortex-Genie
Visa Digital tid och hastighet
För användning med (utrustning) Två 12-Pk. Flerrörsställ kan hålla 24 rör av alla typer av material upp till 29 mm diameter, en mängd olika behållare, inklusive djupbrunnsplattor och upp till fyra 500 ml flaskor.
Inkluderar Två MVG-rörställ som rymmer upp till 12 rör vardera av valfritt material upp till 29 mm dia.
Motortyp Skuggad stolpe
Antal positioner Rör: 24, 250 mL Kolvar: 6, 500 mL Kolvar: 4
Driftsvillkor Anslut sladden till ett ordentligt jordat eluttag, arbetsytan måste vara jämn, stabil och halkfri. Säkra kärlen som ska blandas i de fjäderbelastade roterande stängerna. Använd tummen och rotera stången tills det finns tillräckligt med utrymme för att placera kärlen på plattformen
Plattform stil Justerbar spännplattform
Timerintervall 1 till 99 min., Kontinuerlig