Läs mer
Grant Instruments™ Multi-Vortex Mixer
Produktkod. 11426367
Bana:
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11426367
Brand: Grant Instruments™ V32
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidig multivirvelmixer för kraftig återsuspension av cell- eller kemiska pellets i rör upp till 1,5 ml, med möjlighet att blanda enskilda rör upp till 15 ml.
  • Justerbar hastighetskontroll från 500 till 3000 rpm
  • Klarar upp till 32 rör i tre olika storlekar/kombinationer
  • Ytterligare VP-1 platt huvud för enkelrörsblandning medföljer enheten
  • Sugdynor av gummi håller tätt mot arbetsytan och hindrar enheten från att ''gå'' - de absorberar också vibrationer och förhindrar överföring till arbetsbänken
  • Lätt att använda - välj antingen 'Kontinuerlig' eller 'Touch' och vrid på ratten för att justera hastigheten
  • Den universella plattformen med 32 kontakter för tre rörstorlekar (16 x 1,5 ml, 8 x 0,5 ml, 8 x 0,2 ml) och en spets för att blanda enskilda rör upp till 15 ml
  • Drifttemperaturområde:+ 4 C °till 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 2 mm
Hastighetsintervall 500 till 3000 rpm
Spänning 12 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 40 °C
Rörstorlek 16 mm dia.