Läs mer
Velp Scientifica™ MultiAluBlock™ Block med elva positioner (15 x 20 mm)
Handla allt Velp Produkter
För användning med (utrustning):
AREX-6 kokplattaomrörare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Används för att utföra många reaktioner som minskar tid och bänkutrymme
- För användning med Velp Serie 6 kokplattor
- Utbytbara med varandra
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 15 mm |
| För användning med (utrustning) | AREX-6 kokplattaomrörare |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Håller | 11 positioner |
| Typ | Block |
| Bredd (metrisk) | 20 mm |