Läs mer
Velp Scientifica™ MultiAluBlock™ Block med fyra positioner (21 x 31 mm)
Produktkod. 15855201 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
AREX-6 kokplattaomrörare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
15855201 AREX-6 kokplattaomrörare Varje
1 options
Produktkod. 15855201 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000327
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: AREX-6 kokplattor
  • Används för att utföra många reaktioner som minskar tid och bänkutrymme
  • För användning med Velp Serie 6 kokplattor
  • Utbytbara med varandra
Specifikationer
Diameter (metrisk) 21 mm
För användning med (utrustning) AREX-6 kokplattaomrörare
Höjd (metrisk) 31 mm
Håller 4 positioner
Typ Block
Bredd (metrisk) 31 mm