Läs mer
Velp™ MultiAluBlock™ Block med fyra positioner (28 x 30 mm)
Produktkod. 15835201 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
AREX-6 kokplattaomrörare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15835201 AREX-6 kokplattaomrörare Varje
1 options
Produktkod. 15835201 Leverantör Velp™ Leverantörsnummer A00000325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    962.00 SEK
    862.41 SEK / Paket med 1
    Save 99.59 SEK
    10% Av
I lager
För användning med: AREX-6 kokplattor
  • Används för att utföra många reaktioner som minskar tid och bänkutrymme
  • För användning med Velp Serie 6 kokplattor
  • Utbytbara med varandra
Specifikationer
Diameter (metrisk) 28 mm
För användning med (utrustning) AREX-6 kokplattaomrörare
Höjd (metrisk) 30 mm
Håller 4 positioner
Typ Block
Garanti 24 Months
Bredd (metrisk) 30 mm
Material Aluminum