Läs mer
Velp Scientifica™ MultiAluBlock™ Block med fyra positioner (28 x 43 mm)
Produktkod. 15825201 Handla allt Velp Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
28 mm
Höjd (metrisk):
43 mm
Håller:
4 positioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Håller unitSize
15825201 28 mm 43 mm 4 positioner Varje
1 options
Produktkod. 15825201 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 SEK
    951.44 SEK / Paket med 1
    Save 113.56 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: AREX-6 kokplattor
  • Används för att utföra många reaktioner som minskar tid och bänkutrymme
  • För användning med Velp Serie 6 kokplattor
  • Utbytbara med varandra
Specifikationer
Diameter (metrisk) 28 mm
För användning med (utrustning) AREX-6 kokplattaomrörare
Höjd (metrisk) 43 mm
Håller 4 positioner
Typ Block
Bredd (metrisk) 43 mm