Beskrivning
- Används för att utföra många reaktioner som minskar tid och bänkutrymme
- För användning med Velp Serie 6 kokplattor
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rymmer olika kombinationer av MultiAluBlocks™ |
| Diameter (metrisk) | 135 mm |
| För användning med (utrustning) | Serie 6 kokplattor |
| Typ | Bas |