Läs mer
ratiolab™ Multibox™ Plus pipettspetslåda
Produktkod. 15317417
Change view
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Produktkod. Autoklaveringsbar
15317417 Autoklaveringsbar
1 options
Produktkod. 15317417 Leverantör ratiolab™ Leverantörsnummer 8010161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00 SEK
    79.01 SEK / Paket med 1
    Save 41.99 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
I lager
Återanvändbara pipettspetsar för att hålla Multitray™ Pipetttips.
  • För användning med Ratiolab™ MuliTray™ påfyllningssystem, Multibox™ plus
  • Med dammsäkert gångjärn och skjutbart lock
  • Helt avtagbar
  • Autoklaverbar vid 121 °C, 20 min.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polykarbonat
För användning med (utrustning) Pipettspetsar upp till 1200μ L Volym