Läs mer
Ratiolab™ Multibox ™ultra lagringssystem
Produktkod. 13496888
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13496888
Brand: Ratiolab™ 8030170
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utrymmes- och kostnadsbesparande alternativ för bekväm och säker pipettering och sterilisering.
  • Håller spetsarna i plastmatriser
  • Bekväm och säker spetsupptagning, även med 8- och 12-kanalspipetter
  • För borttagning av spetsar kan det dammsäkra, gångjärnsförsedda locket öppnas helt eller delvis med hjälp av glidmekanismen
  • För pipettspetsar upp till 1000μ L
  • Säljs styckvis
  • Levereras 75 till ett paket
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Array 6 x 10
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
För användning med (applikation) Förvaring och sterilisering
För användning med (utrustning) Pipettspetsar upp till 1000μ L
Kvantitet 1 st