Läs mer
Fisherbrand™ UV-bricka
Produktkod. 11893413
Change view
För användning med (utrustning):
Sub-Gel Midi-Plus horisontell gelelektrofores
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11893413 Sub-Gel Midi-Plus horisontell gelelektrofores Varje
1 options
Produktkod. 11893413 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer MS15UV15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    636.72 SEK
    580.88 SEK / Paket med 1
    Save 55.84 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för Sub-Gel Midi-Plus horisontell gelelektrofores.
  • Mått 150 x 150 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) Sub-Gel Midi-Plus horisontell gelelektrofores
Typ Gelbricka 20 x 20 cm, UV Transparent
Gelens mått 150 x 150 mm