Läs mer
ZVG™ Multiclean™ Rengöringsduksrullar
Beskrivning
- Kan monteras på väggen eller från golvstativ
- Slitstarka dukar är alltid redo att noggrant rengöra ytor
- Lämplig för användning inom industri och hantverk, såsom maskinunderhåll
- Tillverkad av 100% återvunnet material
- Bondad och mycket absorberande
- Luddfri
- Punkt-till-punkt prägling
- Rullen innehåller 1000 avrivbara ark
I en ny tillverkningsprocess binds cellulosadukens individuella lager samman på många punkter över hela ytan. Detta skapar en enhetlig struktur som är mycket rivtålig. Denna process kombinerar fördelarna med en tjock torkduk (stabilitet) med fördelarna med en trasa i flera lager (hög absorptionsförmåga).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pappershandduk |
| Längd (engelska) | 13,8 tum |
| Längd (metrisk) | 35 cm |
| Bredd (engelska) | 14,6 tum |
| Bredd (metrisk) | 37 cm |
| Material | Återvunnet papper |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 35 x 37 cm |
| Lager | 3-lagers |