Läs mer
ZVG™ Multiclean™ Rengöringsduksrullar
Produktkod. p-7249641
Change view
Mått (L x B):
36 x 22 mm
35 x 37 cm
Lager:
2-lagers
3-lagers
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Lager
10024453 36 x 22 mm 2-lagers
17863535 35 x 37 cm 2-lagers
17823545 35 x 37 cm 3-lagers
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10024453 Leverantör ZVG™ Leverantörsnummer 1142400
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den bundna strukturen hos denna rengöringsduk säkerställer hög absorptionsförmåga, medan prick-till-prick-prägling möjliggör effektiv rengöring.
  • Kan monteras på väggen eller från golvstativ
  • Slitstarka dukar är alltid redo att noggrant rengöra ytor
  • Lämplig för användning inom industri och hantverk, såsom maskinunderhåll
  • Tillverkad av 100% återvunnet material
  • Bondad och mycket absorberande
  • Luddfri
  • Punkt-till-punkt prägling
  • Rullen innehåller 1000 avrivbara ark
I en ny tillverkningsprocess binds cellulosadukens individuella lager samman på många punkter över hela ytan. Detta skapar en enhetlig struktur som är mycket rivtålig. Denna process kombinerar fördelarna med en tjock torkduk (stabilitet) med fördelarna med en trasa i flera lager (hög absorptionsförmåga).
Specifikationer
Produkttyp Pappershandduk
Längd (engelska) 14,2 tum
Längd (metrisk) 36 cm
Bredd (engelska) 8,7 tum
Bredd (metrisk) 22 cm
Material Återvunnet papper
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 36 x 22 mm
Formatera Roll
Förpackningsmängd 2Roll
Lager 2-lagers