Läs mer
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multiclean Plus tygrullar
Produktkod. 10116881
Change view
Lager:
2-lagers
Bredd (metrisk):
240 mm
Produktkod. Lager Bredd (metrisk)
10116881 2-lagers 240 mm
1 options
Produktkod. 10116881 Leverantör ZVG Zellstoff Vertrieb™ Leverantörsnummer 1122400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00 SEK
    172.49 SEK / 2 rullar
    Save 6.51 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengör med hjälp av ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multiclean Plus Tygrullar för hög effektivitet och säkerhet En ny tillverkningsprocess gör dessa dukar ännu starkare och mer absorberande.
  • Blått
  • 2-lagers och 3-lagers
  • Hög volym
Specifikationer
Produkttyp Multiclean Plus tygrulle
Längd (metrisk) 380 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Färg Blått
Lager 2-lagers