Läs mer
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multiclean Plus tygrullar
Lager:
2-ply
Bredd (metrisk):
240 mm
Beskrivning
- Blått
- 2-lagers och 3-lagers
- Hög volym
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multiclean Plus tygrulle |
| Längd (metrisk) | 380 mm |
| Bredd (metrisk) | 240 mm |
| Färg | Blått |
| Lager | 2-ply |