Läs mer
Buerkle™ MultiDispo engångsprovtagare
BIOPHARMA
Produktkod. 15571731 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Längd (metrisk):
500 mm
1000 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
15571731 200 ml 1000 mm Sterila Paket med 20
15541731 100 ml 500 mm Icke-steril Paket med 20
15551731 100 ml 500 mm Sterila -
15561731 200 ml 1000 mm Icke-steril Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15571731 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53934451
I lager
Tar prover från flera lager av provmaterial. De Buerkle™ MultiDispo Disposable Sampler är lämplig för friflytande pulver och småkorniga granulat. Sterila och icke-sterila varianter finns tillgängliga.
  • Tar prover från flera lager av provmaterialet
  • Lämplig för fritt flytande pulver och småkorniga granulat
  • Representativa alla lagerprover kan tömmas direkt genom det öppna handtaget i en provbehållare
  • Handtagsöppningen för tömning är 14 mm i diameter
  • Renrum tillverkat
  • Sterila sorter steriliseras av gammastrålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 6,76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 1000 mm