Läs mer
Buerkle™ MultiDispo engångsprovtagare
BIOPHARMA
Produktkod. p-6827041 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Längd (metrisk):
500 mm
1000 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
15541731 100 ml 500 mm Icke-steril Paket med 20
15551731 100 ml 500 mm Sterila -
15561731 200 ml 1000 mm Icke-steril Paket med 20
15571731 200 ml 1000 mm Sterila Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15541731 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53934440
Tar prover från flera lager av provmaterial. De Buerkle™ MultiDispo Disposable Sampler är lämplig för friflytande pulver och småkorniga granulat. Sterila och icke-sterila varianter finns tillgängliga.
  • Tar prover från flera lager av provmaterialet
  • Lämplig för fritt flytande pulver och småkorniga granulat
  • Representativa alla lagerprover kan tömmas direkt genom det öppna handtaget i en provbehållare
  • Handtagsöppningen för tömning är 14 mm i diameter
  • Renrum tillverkat
  • Sterila sorter steriliseras av gammastrålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 500 mm