Beskrivning
Med MultiDrive basic är det möjligt att blanda eller mala. Det finns en USB gränssnitt tillgängligt för enkel aktivering respektive dokumentation. I kombination med fräskammaren ersätter MI 250 MultiDrive basic M 20-fräsen.
- Hög prestanda
Utmärkt krossprestanda garanteras av en kombination av variabla rotationshastigheter, från 3000 rpm till 20 000 rpm, och en 1000 Watt effekt. - Intervalldrift
Möjligheten till intervallprogrammering är enkel att aktivera med en knapptryckning. Intervalldrift är en tillgång vid grovkrossning av hårda prover eller för extra noggrann blandning. - Integrerad kylning
Ett kylsystem är integrerat i fräsbägaren, vilket möjliggör indirekt värmeavledning. Sålunda förblir kylvätska och prov separerade. - Olika kärl (tillbehör)
MultiDrive tillhandahåller rätt kärl för varje malningsuppgift.
Fartyg ingår inte i leveransen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Beskrivning | IKA MultiDrive grundläggande |
| Mått (L x B x H) | 300 x 450 x 250 mm |
| Hårdhet | 5 Mohs |
| IP-betyg | IP31 |
| Material | Rostfritt stål |
| Material (sekundärt) | PTFE |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Hastighet | 3000 till 20.000 rpm |
| Spänning | 220/240 V, 100/120 V |
| Visa mer |