Läs mer
IKA™ MultiDrive Basic
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7163702 Handla allt IKA Produkter
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. 16248621
Brand: IKA™ 0025002638
Only null left
Add to basket
Add to basket
Oavsett om proverna är hårda, mjuka eller fibrösa– de IKA MultiDrive-krossen kan utföra ett brett utbud av krossningsuppgifter som involverar grov- och finkrossning, tack vare den mängd olika kärl som finns tillgängliga.
Med MultiDrive basic är det möjligt att blanda eller mala. Det finns en USB gränssnitt tillgängligt för enkel aktivering respektive dokumentation. I kombination med fräskammaren ersätter MI 250 MultiDrive basic M 20-fräsen.
  • Hög prestanda
    Utmärkt krossprestanda garanteras av en kombination av variabla rotationshastigheter, från 3000 rpm till 20 000 rpm, och en 1000 Watt effekt.
  • Intervalldrift
    Möjligheten till intervallprogrammering är enkel att aktivera med en knapptryckning. Intervalldrift är en tillgång vid grovkrossning av hårda prover eller för extra noggrann blandning.
  • Integrerad kylning
    Ett kylsystem är integrerat i fräsbägaren, vilket möjliggör indirekt värmeavledning. Sålunda förblir kylvätska och prov separerade.
  • Olika kärl (tillbehör)
    MultiDrive tillhandahåller rätt kärl för varje malningsuppgift.
    Fartyg ingår inte i leveransen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Beskrivning IKA MultiDrive grundläggande
Mått (L x B x H) 300 x 450 x 250 mm
Hårdhet 5 Mohs
Hertz 50/60 Hz
IP-betyg IP31
Material Rostfritt stål
Material (sekundärt) PTFE
Pluggtyp EU-kontakt
Hastighet 3000 till 20.000 rpm
Spänning 220/240 V, 100/120 V
Watt 1000 W
Vikt (metrisk) 8.5 kg