Läs mer
IKA™ MultiDrive BL 2000 Blenderkärl
Produktkod. 16258631 Handla allt IKA Produkter
Change view
2000 mL
Produktkod.
16258631 2000 mL
1 options
Produktkod. 16258631 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025003961
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BL 2000 är ett kärl med blandningskniv och är särskilt användbart i kombination med IKA MultiDrive basic för våtmalning av en mängd olika applikationer, såsom kött, korv, sojabönor, ensilage, grönsaker.
  • Alla delar kan diskas i diskmaskin. Kniven är lätt att demontera för intensiv rengöring.
  • I leveransen ingår en standard blandningskniv av rostfritt stål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Blenderkärl
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
För användning med (utrustning) MultiDrive
Hårdhet 5 Mohs
Material Rostfritt stål
Partikelstorlek Max: 20 mm