Beskrivning
- Den integrerade temperatursensorn möjliggör kontinuerlig övervakning och individuell inställning av temperaturgränsen. Detta är särskilt betydelsefullt för temperaturkänsliga material.
- Alla delar kan diskas i diskmaskin. Kniven är lätt att demontera för intensiv rengöring.
- I leveransen ingår en standard blandningskniv av rostfritt stål.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Mått (L x B x H) | 220 x 180 x 280 mm |
| Hårdhet | 5 Mohs |
| Inkluderar | Temperaturgivare |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | BL 2000 T |
| Partikelstorlek | Max: 7 mm |