Läs mer
IKA™ MultiDrive BT250.5 blandningsrör
Produktkod. 17257499 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
IKA™ MultiDrive Control Mill
Produktkod. För användning med (utrustning)
17257499 IKA™ MultiDrive Control Mill
1 options
Produktkod. 17257499 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020023174
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MultiDrive BT250.5 Blending Tube är ett blandningsrör av plast med en visp av rostfritt stål, som är idealiskt lämpad för våtslipning i kombination med MultiDrive Control Mill. Transparent design gör att slipmaterialet kan observeras kontinuerligt.
  • Autoklaverbar för att minimera risken för korskontaminering
  • Kan mala prover upp till 10 mm och 5 Mohs
  • 5 TS1 reservtätningar ingår, vilket förlänger rörets livslängd
  • Kräver TC1 skyddshölje för att fungera (säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Plastfräsrör med rostfri stålvip
Kapacitet (metrisk) 250 mL
För användning med (applikation) Våtslipning
För användning med (utrustning) IKA™ MultiDrive Control Mill
Material Rostfritt stål, PA, PC, PTFE, Silikon
Förpackningsmängd 5 rör