Läs mer
IKA™ MultiDrive-kontroll
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16278621 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
16278621 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 16278621 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025002643
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Oavsett om proverna är hårda, mjuka eller fibrösa– de IKA MultiDrive-krossen kan utföra ett brett utbud av krossningsuppgifter som involverar grov- och finkrossning, tack vare den mängd olika kärl som finns tillgängliga.
MultiDrive-styrningen blandar, maler och är även försedd med ett dispersionskärl och ett engångsrör. Det finns en USB gränssnitt tillgängligt för enkel aktivering respektive dokumentation.
  • Hög prestanda
    Utmärkt krossprestanda garanteras av en kombination av variabla rotationshastigheter, från 3000 rpm till 20 000 rpm, och en 1000 Watt effekt.
  • Intervalldrift
    Möjligheten till intervallprogrammering är enkel att aktivera med en knapptryckning. Intervalldrift är en tillgång vid grovkrossning av hårda prover eller för extra noggrann blandning.
  • Integrerad kylning
    Ett kylsystem är integrerat i fräsbägaren, vilket möjliggör indirekt värmeavledning. Sålunda förblir kylvätska och prov separerade.
  • TFT-display
    En tydlig TFT-display garanterar användarvänlig drift.
  • Temperaturmätning
    MultiDrive-kontroll erbjuder temperaturmätning och kärligenkänning med RFID. En temperaturgräns kan sättas för temperaturkänsliga material, eller för specifika planerade reaktioner för att skydda mot överhettning.
  • Vägningsfunktion
    Vägningsfunktionen är också integrerad i det användarvänliga arbetsflödet IKA MultiDrive-kontroll. Vägning utförs före krossning med samma blandningsbägare, så att ingen överföring av innehåll krävs.
  • Olika kärl (tillbehör)
    MultiDrive tillhandahåller rätt kärl för varje malningsuppgift. Fartyg ingår inte i leveransen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Beskrivning IKA MultiDrive-kontroll
Mått (L x B x H) 300 x 450 x 250 mm
Visningstyp TFT-display
Hårdhet 5 Mohs
Hertz 50/60 Hz
IP-betyg IP31
Material Rostfritt stål
Material (sekundärt) PTFE
Modell Digital
Pluggtyp EU-kontakt
Hastighet 3000 till 20.000 rpm
Spänning 220/240 V, 100/120 V
Watt 1000 W
Vikt (metrisk) 8.5 kg