Läs mer
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ MultiDrive MI 400– S
Produktkod. 17755878 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17755878 400 ml
1 options
Produktkod. 17755878 Leverantör IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Leverantörsnummer 0020112099
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett speciellt förseglat kärl med visp. I kombination med MultiDrive Basic är den lämplig för torrmalning av en mängd olika applikationer, såsom trä, djurfoder, frysta produkter eller plast.
  • Speciell kärltätning gör att trycket släpps ut via locket under finfördelningsprocessen (till exempel av mycket fint pulver)
  • Produkten hålls i kärlet av ett speciellt skum
  • Fräskammaren måste rengöras manuellt
  • Visparen kan enkelt demonteras för intensiv rengöring
  • Standardvisp i rostfritt stål ingår i leveransomfattningen
  • Andra valfria verktyg, såsom en stjärnkniv i rostfritt stål eller hårdmetallvisp finns separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Certifikat och efterlevnad EEC
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Slagslipning
För användning med (utrustning) IKA MultiDrive Universal Mill/Blender
Hårdhet 5 Mohs
Höjd (metrisk) 180 mm
Längd (metrisk) 160 mm
Material Rostfritt stål, silikon
Partikelstorlek 7 mm
Hastighet 3000 till 20.000 rpm
Bredd (metrisk) 160 mm