Beskrivning
- Speciell kärltätning gör att trycket släpps ut via locket under finfördelningsprocessen (till exempel av mycket fint pulver)
- Produkten hålls i kärlet av ett speciellt skum
- Inbyggd temperatursensor möjliggör kontinuerlig övervakning och individuell inställning av temperaturgräns
- Fräskammaren måste rengöras manuellt
- Visparen kan enkelt demonteras för intensiv rengöring
- Standardvisp i rostfritt stål ingår i leveransomfattningen
- Andra valfria verktyg, såsom en stjärnkniv i rostfritt stål eller hårdmetallvisp finns separat
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 400 ml |
| Certifikat och efterlevnad | EEC |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Slagslipning |
| För användning med (utrustning) | IKA MultiDrive Universal Mill/Blender |
| Hårdhet | 5 Mohs |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Material | Rostfritt stål, silikon |
| Visa mer |