Läs mer
IKA™ MultiDrive MT150.5 Fräsrör
Produktkod. 17247499 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
IKA MultiDrive-styrkvarn
Produktkod. För användning med (utrustning)
17247499 IKA MultiDrive-styrkvarn
1 options
Produktkod. 17247499 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020023173
I lager
MultiDrive MT150.5 Milling Tube är ett plastfräsrör med en visp av rostfritt stål, som är idealiskt lämpad för malning av torra prover i kombination med MultiDrive Control Mill. Transparent design gör att slipmaterialet kan observeras kontinuerligt.
  • Autoklaverbar för att minimera risken för korskontaminering
  • Kan mala prover upp till 10 mm och 5 Mohs
  • 5 TS1 reservtätningar ingår, vilket förlänger rörets livslängd
  • Kräver TC1 skyddshölje för att fungera (säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Plastfräsrör med rostfri stålvip
Kapacitet (metrisk) 150 mL
För användning med (applikation) Torrmalning
För användning med (utrustning) IKA MultiDrive-styrkvarn
Material Rostfritt stål, PA, PC, PTFE, Silikon
Förpackningsmängd 5 rör