Beskrivning
- Av säkerhetsskäl är MultiDrive TC1 skyddshölje obligatoriskt för att driva MT150- och BT250-rör (MultiDrive startar inte om TC1 inte är ansluten)
- Lösningsmedelsresistent
- Tål diskmaskin
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddshölje för MultiDrive MT150 och BT250 |
| För användning med (utrustning) | IKA MultiDrive-styrning i kombination med MT150 fräsrör eller BT250 blandningsrör |
| Vikt (metrisk) | 0.365 kg |