Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 och DW Reagent Dispenser Accessories
Produktkod. 10004442 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Lång slangsats
Slangdispenserkassett
Slangsats
Tubdispenserande kassett, lång
Kvantitet:
1 st.
10-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
10004442 Slangdispenserkassett 1 st. Varje
11799478 Slangsats 1 st. Varje
11560745 Lång slangsats 1 st. Varje
10419773 Slangdispenserkassett 5-pack -
10143833 Slangdispenserkassett 10-pack Paket med 10
10410144 Tubdispenserande kassett, lång 1 st. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10004442 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24072670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11402.92 SEK
    8234.67 SEK / Paket med 1
    Save 3168.25 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Garanterar utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med tillbehör för reagensdispenser.
Garanterar utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 och DW Reagent Dispenser Accessories.
Beställningsinformation:
  • Kat. nr 24070297 och 24070290 inkluderar spetskammar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Slangdispenserkassett
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (50 gånger vid 121°C, 1 bar, 20 min.)
Material Polypropenspets, Silikonslang
Volym (metrisk) 5 till 2500 μl
För användning med (utrustning) Multidrop Combi, Multidrop 384, Multidrop DW
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) Död <7 mL
Diameter (metrisk) Spets: 0,5 mm; Slang: 1,3 mm