Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 och DW Reagent Dispenser Accessories
Produktkod. p-4528686 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Lång slangsats
Slangdispenserkassett
Slangsats
Kvantitet:
1 st.
10-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11799478
Brand: Thermo Scientific™ 24070290
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Garanterar utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med tillbehör för reagensdispenser.
Garanterar utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 och DW Reagent Dispenser Accessories.
Beställningsinformation:
  • Kat. nr 24070297 och 24070290 inkluderar spetskammar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Slangsats
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (50 gånger vid 121°C, 1 bar, 20 min.)
Beskrivning Slangsats för standarddispenserkassett (slanglängd 40 cm)
Material Polypropenspets, Silikonslang
Volym (metrisk) 5 till 2500 μl
För användning med (utrustning) Multidrop Combi, Multidrop 384, Multidrop DW
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) Död <7 mL
Diameter (metrisk) Spets: 0,5 mm; Slang: 1,3 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado