Beskrivning
Garantera utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Tillbehör.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slangdispenserkassett |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar (10 gånger vid 121 °C, 1 bar, 20 min.) |
| Beskrivning | Lång, liten rörspets av metall |
| Material | Spets i rostfritt stål, Silikonslang |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 50μ L |
| För användning med (utrustning) | Multidropp Combi , Multidrop Micro |
| Kvantitet | 1 st. |
| Volym (metrisk) Död | <5 mL |
| Diameter (metrisk) | Slang: 0,4 mm; Spets 0,22 mm |