Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Tillbehör
Produktkod. 11762038 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Hög version
Liten långrörskassett
Liten metallspets i rör
Liten plastspets med rör
Liten rörmetallspets
Lång liten tubplastspets
Lång, liten rörspets av metall
Produkttyp:
Primingskärl
Rörhållarmontering
Rörreagensfilter
Slangdispenserkassett
Kvantitet:
1 st.
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
11762038 Liten plastspets med rör Slangdispenserkassett 5-pack Paket med 5
10256343 Liten plastspets med rör Slangdispenserkassett 1 st. Varje
11590745 - Rörhållarmontering 1 st. Varje
11580745 Hög version Primingskärl 1 st. Varje
14811252 Liten långrörskassett Rörreagensfilter 5-pack Varje
11570735 Lång liten tubplastspets Slangdispenserkassett 1 st. Varje
12101740 Liten rörmetallspets Slangdispenserkassett 1 st. Varje
10095273 Liten metallspets i rör Slangdispenserkassett 5-pack Paket med 5
11580735 Lång, liten rörspets av metall Slangdispenserkassett 1 st. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11762038 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24073291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37260.00 SEK
    32220.70 SEK / Paket med 5
    Save 5039.30 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Garanterar utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med kombitillbehör.
Garantera utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Tillbehör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Slangdispenserkassett
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (10 gånger vid 121 °C, 1 bar, 20 min.)
Beskrivning Liten plastspets med rör
Material Polypropenspets, Silikonslang
Volym (metrisk) 0,5 till 50μ L
För användning med (utrustning) Multidropp Combi , Multidrop Micro
Kvantitet 5-pack
Volym (metrisk) Död <1 mL
Diameter (metrisk) Spets: 0,22 mm; Slang: 0,4 mm