Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi nL Reagent Dispenser, 50nL to 50μl
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Upplev exakt, konsekvent dispensering med hög genomströmning för alla laboratorier med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi nL Reagent Dispenser. Combi nL är en nano- till mikrovolym bulkreagensdispenser med ett volymintervall på 50nL till 50μl. Den utökar utbudet av den marknadsledande Multidrop-produktfamiljen och erbjuder enkel ingång till exakt, korrekt och pålitlig dispensering i låga volymer i farmaceutiska och biotekniska laboratorier.
Nyckelfunktioner:
- Erbjuder dispensering med låg volym för volymer 50nL -50μl till 96-, 384- och 1536-brunnsplattor
- Levererar analysdata av hög kvalitet
- Ökad flexibilitet—dispensering upprepade gånger i plattor med variabel höjd, vilket gör att användaren kan fylla antingen rader, kolumner eller brunnar med den lättanvända FILLit-programvaran
- Enkel dispensering—det visuella, ikonbaserade inbyggda användargränssnittet gör alla funktioner lätta att ställa in, använda och underhålla
- Minskade kostnader för reagens—låg volymdispensering, en minimal dödvolym och backspolningsfunktion minimerar användningen av dyra reagens
- Snabb dispensering—hög genomströmning kombinerat med full robotkompatibilitet säkerställer ökad analysgenomströmning för laboratorier som behöver analysformat med låga volymer
Rekommenderas för:
Analysutveckling; Primär och sekundär screening; Genomik och proteomikforskning; PCR-inställning; Sekvenseringsinställning; Cellbaserade analyser
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | < 1 μL:± 5 % > 1 μL:± 2 % |
| Produkttyp | Reagensdispenser |
| Beskrivning | Multidrop Combi nL lågvolymreagensdispenser |
| Volym (metrisk) | 50 nL till 50μl |
| Ökar | 1 nL (50 till 999 nL), 10 nL (1,00 till 9,99 μl), 100 nL (10,0 till 50,0 μl), 1 nL (FILLit Software) |
| Gränssnitt | Seriell RS-232, USB |
| Typ av tallrik | 96-, 384- och -1536-brunnsplattor |
| Precision | 50nL: CV≤10 %, 0,5 μL:CV ≤5 %, 1-10μL:CV≤4 %, >10μL: CV ≤2 % |
| Hastighet | 50 nL på 6 sek., 1μ l på 8 sek. (384-brunnsplatta) och 50 nL på 21 sekunder, 1 μ l på 27 sek. (1536-brunnsplatta) |
| Volym (metrisk) Död | <1.2 mL |
| Visa mer |