Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagent Dispenser
Produktkod. 15377400 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Multidrop Combi SMART+
Multidrop Combi med SMART 2 alternativ
Multidrop Combi+
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15377400 Multidrop Combi med SMART 2 alternativ Varje
17801692 Multidrop Combi+ -
17811692 Multidrop Combi SMART+ Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15377400 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5840320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgodose ditt labbs specifika behov med enastående flexibilitet och prestanda med den lättanvända Thermo ScientificTM MultidropTM Combi Reagent Dispenser.
Tillgodose ditt labbs specifika behov med enastående flexibilitet och prestanda med lättanvända Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagent Dispenser, utformad för att stödja de olika kraven från farmaceutiska och biotekniska laboratorier. Den kombinerar de mest mångsidiga funktionerna för reagensdispensering med utmärkt prestanda för läkemedelsupptäckt eller genomiska och proteomiska analyser.
Multidrop Combi Reagensdispensern hanterar ett brett urval av plattor och volymer samt erbjuder snabb dosering och höggenomströmningsdrift.
  • Ger exakt dosering inom ett intervall på 0,5 till 2500 μl, vilket säkerställer reproducerbar analysdata
  • Rymmer mikroplattor från 6 till 1536 brunnar och platthöjder på 5 till 50 mm
  • Visuell ikonbaserad grafisk indikator gör den enkel att använda och programmera, även utan utbildning
  • Minimal dödvolym och backspolning minskar kostnaderna för reagens
  • Lättanvänd Thermo Scientific FILLit-programvara ger ökad flexibilitet och funktionalitet
  • Full robotkompatibilitet ger ökad genomströmning
  • Använder åtta-kanalers löstagbara och autoklaverbara dispenserkassetter som är standard i Multidrop-serien
Multidrop Combi SMART:
  • Lägger till ett avancerat inbyggt spårningssystem till Multidrop Combi
  • Ger förbättrad tillförlitlighet och spårbarhet för kassettens livslängd, vilket avsevärt förbättrar användareffektiviteten och rapporteringsförmågan
Rekommenderas för:
  • Analysutveckling
  • Primär och sekundär screening
  • Substansförvaring
  • Genomik- och proteomikforskning
  • PCR-inställning
  • Sekvenseringsinställning
  • Cellbaserade analyser
  • Kulbaserade analyser
  • ELISA analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet Dispenserkassett för smal slang: 2 μl, ±10 % (typiskt); 10 μl, ±5 % (typiskt); >10 μl, ±5 % (typisk)
Stativrörsdoseringskassett: 5 μl, ±3 % (typiskt); 20 μl, ±2 % (typiskt); 100 μl, ±1 % (typiskt); >100 μl, ±1 % (typiskt)
Produkttyp Reagensdispenser
Beskrivning Multidrop Combi med SMART 2 alternativ
Kanaler 8
Volym (metrisk) 0,5 till 2500 μl
Ökar Liten tubdoseringskassett: 0,5 μl steg 0,5-50 μl
Standrörsdoseringskassett: 5 μl steg 5-2500 μl
Gränssnitt Seriell RS-232, USB
Typ av tallrik Plattor från 6 till 1536 brunnar
Precision Dispenserkassett för smal slang: 0,5 μl, CV ≤10 %; 2 μl, CV ≤5%; 10 μl, CV ≤3%; >10 μl, CV ≤3%
Stativrörsdoseringskassett: 5 μl, CV ≤10%; 20 μl, CV ≤1,5 %; 100 μl, CV ≤1%; >100 μl, CV ≤1%
Hastighet 96-brunnsplatta: 10 μl på 3 sekunder; 20 μl på 4 sekunder; 100 μl på 10 sek
384-brunnsplatta: 1 μl på 5 sek.; 5 μl på 5 sekunder; 10 μl på 6 sekunder; 20 μl på 9 sekunder.
1536-brunnsplatta: 1 μl på 14 sek.; 5 μl på 26 sekunder.
Volym (metrisk) Död <1 ml volymområde 0,5 till 50 μl; <7 ml volymområde >50 μl
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 35.5 cm
Höjd (engelska) 8,6 tum
Höjd (metrisk) 22 cm
Djup (engelska) 12,9 tum
Djup (metriskt) 33 cm
Vikt (engelska) 20.1 lb.
Vikt (metrisk) 9.1 kg
Elektriska krav 100 till 240V 50/60Hz
Spänning 100/240 V
Frekvens 50/60 Hz