Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagent Dispenser
Produktkod. 17801692 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Multidrop Combi SMART+
Multidrop Combi med SMART 2 alternativ
Multidrop Combi+
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
17801692 Multidrop Combi+ -
15377400 Multidrop Combi med SMART 2 alternativ Varje
17811692 Multidrop Combi SMART+ Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17801692 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5840330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253305.00 SEK
    235448.10 SEK / Paket med 1
    Save 17856.90 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Tillgodose ditt labbs specifika behov med enastående flexibilitet och prestanda med den lättanvända Thermo ScientificTM MultidropTM Combi Reagent Dispenser.
Tillgodose ditt labbs specifika behov med enastående flexibilitet och prestanda med lättanvända Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagent Dispenser, utformad för att stödja de olika kraven från farmaceutiska och biotekniska laboratorier. Den kombinerar de mest mångsidiga funktionerna för reagensdispensering med utmärkt prestanda för läkemedelsupptäckt eller genomiska och proteomiska analyser.
Multidrop Combi Reagent Dispenser hanterar ett brett urval av plattor och volymintervall och ger snabb dispensering och drift med hög genomströmning.
  • Ger exakt dispensering över ett intervall på 0,5 till 2500μl, vilket säkerställer reproducerbara analysdata
  • Rymmer mikroplattor från 6 till 1536 brunnar och platthöjder på 5 till 50 mm
  • Visuell ikonbaserad grafisk indikator gör den enkel att använda och programmera, även utan utbildning
  • Minimal dödvolym och backspolning minskar kostnaderna för reagens
  • Thermo Scientific FILLit Software är lätt att använda och tillhandahåller ökad flexibilitet och funktionalitet
  • Full robotkompatibilitet ger ökad genomströmning
  • Använder åtta-kanalers löstagbara och autoklaverbara dispenserkassetter som är standard i Multidrop-serien
Multidrop Combi SMART:
  • Lägger till ett avancerat inbyggt spårningssystem till Multidrop Combi
  • Ger förbättrad tillförlitlighet och spårbarhet för kassettens livslängd, vilket avsevärt förbättrar användareffektiviteten och rapporteringsförmågan
Rekommenderas för:
  • Analysutveckling
  • Primär och sekundär screening
  • Substansförvaring
  • Genomik- och proteomikforskning
  • PCR-inställning
  • Sekvenseringsinställning
  • Cellbaserade analyser
  • Kulbaserade analyser
  • ELISA-analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet Dispenserkassett för smal slang: 2μl,± 10%; 10μl, ±5 % dispenserkassett för standardslang: 20μl, ±2 %; 100μl,± 1 %
Produkttyp Reagensdispenser
Beskrivning Multidrop Combi+
Kanaler 8
Volym (metrisk) 0,5 till 2500 μl
För användning med (applikation) Instrumentet är avsett för automatisk dispensering av upp till åtta olika reagenser samtidigt i format för plattor med 6, 12, 24, 48, 96 eller 384 brunnar. Det kan användas i flera tillämpningar, till exempel i läkemedelsupptäckt/högkapacitetsscreening, genomiska, proteomiska och cellbaserade analyser och ELISA. Den kan dispensera i 2D-rör i SLAS-format som är kortare än 50 mm.
För användning med (utrustning) Kan användas med automatiserade system (t.ex. Thermo Scientific™ Orbitor™ Microplate Mover) och en mängd olika mikroplattor och remsor i format för plattor med med 96, 384 eller 1536 brunnar
Inkluderar En dispenserkassett för standardslang (kat.nr 24072670)
Gränssnitt Inbyggd programvara och seriell RS-232 eller USB för PC-kontroll
Typ av tallrik 6-1536 - 6-, 12-, 24-, 48-, 96- och 384-brunnsplattor
Precision
  • Dispenserkassett för smal slang: 2μl: CV≤ 5%; 10μl: CV≤ 3 % 
  • Dispenserkassett för standardslang:  20 μl: CV≤ 1,5 %; 100μl:≤ CV 1 % 
Hastighet
  • 96-brunnsplatta: 10μl på 5 sek.; 20 μl på 5 sek.; 100μl på 10 sek 
  • 384-brunnsplatta: 1μl på 6 sek.; 5μl på 9 sek.; 10 μl på 13 sek.; 20μl på 21 sek. 
  • 1536-brunnsplatta: 1μl på 15 sek.; 5μl på 28 sek. 
Volym (engelska)
  • Dispenserkassett för smal slang:  0,5-50μl, i steg om 0,5μl 
  • Dispenserkassett för standardslang:  5-2500μl, i steg om 5μl 
Volym (metrisk) Död <1 ml volymintervall 0,5-50μl; <7ml volymintervall >50μl (det är möjligt att backspola reagenset till originalbehållaren för att undvika förlust av dyrt reagens)
Garanti 1 år
Mått (L x B x H) 8.6 x 12.9 x 14 tum 35,5 x 22 x 33 cm
Vikt (engelska) 20.1 lb 
Vikt (metrisk) 9.1 kg 