Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagent Dispenser
Produktkod. 17811692 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Multidrop Combi SMART+
Multidrop Combi med SMART 2 alternativ
Multidrop Combi+
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
17811692 Multidrop Combi SMART+ Varje
15377400 Multidrop Combi med SMART 2 alternativ Varje
17801692 Multidrop Combi+ -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17811692 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5840340
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Tillgodose ditt labbs specifika behov med enastående flexibilitet och prestanda med den lättanvända Thermo ScientificTM MultidropTM Combi Reagent Dispenser.
Tillgodose ditt labbs specifika behov med enastående flexibilitet och prestanda med lättanvända Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagent Dispenser, utformad för att stödja de olika kraven från farmaceutiska och biotekniska laboratorier. Den kombinerar de mest mångsidiga funktionerna för reagensdispensering med utmärkt prestanda för läkemedelsupptäckt eller genomiska och proteomiska analyser.
Multidrop Combi Reagent Dispenser hanterar ett brett urval av plattor och volymintervall och ger snabb dispensering och drift med hög genomströmning.
  • Ger exakt dispensering över ett intervall på 0,5 till 2500μl, vilket säkerställer reproducerbara analysdata
  • Rymmer mikroplattor från 6 till 1536 brunnar och platthöjder på 5 till 50 mm
  • Visuell ikonbaserad grafisk indikator gör den enkel att använda och programmera, även utan utbildning
  • Minimal dödvolym och backspolning minskar kostnaderna för reagens
  • Thermo Scientific FILLit Software är lätt att använda och tillhandahåller ökad flexibilitet och funktionalitet
  • Full robotkompatibilitet ger ökad genomströmning
  • Använder åtta-kanalers löstagbara och autoklaverbara dispenserkassetter som är standard i Multidrop-serien
Multidrop Combi SMART:
  • Lägger till ett avancerat inbyggt spårningssystem till Multidrop Combi
  • Ger förbättrad tillförlitlighet och spårbarhet för kassettens livslängd, vilket avsevärt förbättrar användareffektiviteten och rapporteringsförmågan
Rekommenderas för:
  • Analysutveckling
  • Primär och sekundär screening
  • Substansförvaring
  • Genomik- och proteomikforskning
  • PCR-inställning
  • Sekvenseringsinställning
  • Cellbaserade analyser
  • Kulbaserade analyser
  • ELISA-analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet
  • Dispenserkassett för smal slang: 2 μl,± 10%; 10μl,±5 %
  • Dispenserkassett för standardslang: 20 μl, ± 2 %; 100μl,±1 %
Produkttyp Reagensdispenser
Beskrivning Multidrop Combi SMART+
Kanaler 8
För användning med (applikation) Instrumentet är avsett för automatisk dispensering av upp till åtta olika reagenser samtidigt i en mängd olika mikroplattor och remsor i 96-, 384- eller 1536-brunnars plattformat. Det kan användas i flera tillämpningar, till exempel i läkemedelsupptäckt/högkapacitetsscreening, genomiska, proteomiska och cellbaserade analyser och ELISA.
För användning med (utrustning) Kan användas med automatiserade system (t.ex. Thermo Scientific™ Orbitor™ Microplate Mover) och  plattformat med 6, 12, 24, 48, 96 eller 384 brunnar. Den kan dispensera i 2D-rör i SLAS-format som är kortare än 50 mm.
Inkluderar En SMART+ standard tube dispensing cassette (kat.nr. N22704)
Gränssnitt Inbyggd programvara och seriell RS-232 eller USB för PC-kontroll
Typ av tallrik 6-, 12-, 24-, 48-, 96- och 384-brunnsplattor
Precision
  • Dispenserkassett för smal slang: 2 μl: CV≤ 5%; 10μl: CV≤ 3 % 
  • Dispenserkassett för standardslang: 20 μl: CV≤ 1,5 %; 100μl:≤ CV 1 % 
Hastighet
  • 96-brunnsplatta: 10 μl på 5 sek.; 20 μL på 5 sek.; 100μl på 10 sek
  • 384-brunnsplatta: 1μl på 6 sek.; 5μl på 9 sek.; 10μl på 13 sek; 20μl på 21 sek. 
  • 1536-brunnsplatta: 1μl på 15 sek.; 5 μl på 28 sek. 
Volym (engelska)
  • Dispenserkassett för smal slang:  0,5-50μl, i steg om 0,5μl 
  • Dispenserkassett för standardslang:  5-2500 μl, i 5μl-ökning 
Volym (metrisk) Död <1 ml volymintervall 0,5-50μl; <7 ml volymintervall >50μl (det är möjligt att backspola reagenset i originalbehållaren för att undvika förlust av dyrt reagens)
Garanti 1 år
Mått (L x B x H) 8.6 x 12.9 x 14 tum 35,5 x 22 x 33 cm
Vikt (engelska) 20.1 lb.
Vikt (metrisk) 9.1 kg
Elektriska krav 100 till 240 V växelström, 50/60 Hz