Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tillbehör för reagensdispenser
Produktkod. 15764078 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
SMART 2 Long Standard, New RFID Tag
SMART 2 Standard, New RFID Tag
SMART+ dispenseringskassett i metall med litet rör
SMART+ dispenseringskassett med litet rör av plastspets
SMART+ lång standard tubdoseringskassett (200 cm)
SMART+ standard tubdoseringskassett
Volym (metrisk):
0,5 till 50μ L
5 to 2500 μL
5–2 500μ L
Kvantitet:
1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15764078
Brand: Thermo Scientific™ N15139
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Garanterar utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med tillbehör för reagensdispenser.
Garantera utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tillbehör för reagensdispenser.
  • Designed for use with Multidrop Combi SMART+ dispensers
  • Equipped with radio frequency identification (RFID) tags to store lifetime dispensing data and display remaining usage time
  • Available in standard and small tube versions
  • Distinguished from normal cassettes by antenna tags
  • Cat. No. N15133 to N15139 are to be used with the Multidrop Combi with SMART2 option instrument with serial numbers 836-2846SM onwards
  • Cat. No. 24073292, 24073001, 24073297, 24073002, 24072675, 24072678 and 24072676 are to be used with the Multidrop Combi with SMART option instrument with serial numbers up to 836-2845SM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tube Dispensing Cassette
Autoklaveringsbar Autoclavable (50 times at 121°C, 1 bar, 20 min.)
Beskrivning SMART 2 Long Standard, New RFID Tag
Material Polypropylene Tip, Silicone Tubing
Volym (metrisk) 5 to 2500 μL
För användning med (utrustning) Multidrop Combi with SMART2 option instrument with serial numbers 836-2846SM onwards
Kvantitet 1 Ea.
Volym (metrisk) Död <24 mL
Diameter (metrisk) Tubing: 1.3 mm; Tip: 0.5 mm