Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tillbehör för reagensdispenser
Produktkod. 17801062 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
SMART 2 Long Standard, ny RFID-tagg
SMART 2 Standard, ny RFID-tagg
SMART+ Liten Metallspets
SMART+ Long Standard
SMART+ Standard
SMART+ liten plastspets
Volym (metrisk):
0,5 till 50μ L
5 till 2500 μl
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Volym (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
17801062 SMART+ liten plastspets 0,5 till 50μ L 1 st. -
15387400 SMART 2 Standard, ny RFID-tagg 5 till 2500 μl 1 st. Varje
15764078 SMART 2 Long Standard, ny RFID-tagg 5 till 2500 μl 1 st. Varje
17811062 SMART+ Liten Metallspets 0,5 till 50μ L 1 st. -
17821062 SMART+ Standard 5 till 2500 μl 1 st. -
17831062 SMART+ Long Standard 5 till 2500 μl 1 st. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17801062 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N22700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16110.00 SEK
    11746.26 SEK / Paket med 1
    Save 4363.74 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Garanterar utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med tillbehör för reagensdispenser.
Garantera utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tillbehör för reagensdispenser.
  • Designad för användning med Multidrop Combi SMART+ dispensrar
  • Utrustad med radiofrekvensidentifiering (RFID)-taggar för att lagra livstidsdispenseringsdata och visa återstående användningstid
  • Finns i standard och små rörversioner
  • Skiljer sig från vanliga kassetter genom RFID-tagg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp Slangdispenserkassett
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning SMART+ liten plastspets
Material I kontakt med vätska: PEEK , silikon och PP (polypropen)
Volym (metrisk) 0,5 till 50μ L
För användning med (applikation) Automatisk dispensering av upp till åtta olika reagenser samtidigt i en mängd olika mikroplattor och remsor i plattformat med 96, 384 eller 1536 brunnar. Den kan användas i flera applikationer, till exempel i läkemedelsupptäckt/högkapacitetsscreening, genomiska, proteomiska och cellbaserade analyser, och ELISA .
För användning med (utrustning) Multidropp Combi SMART+-instrument med serienummer 836-8C0001SM och framåt
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) Död <1 mL
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.