Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tillbehör för reagensdispenser
Produktkod. 17811062 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
SMART 2 Long Standard, ny RFID-tagg
SMART 2 Standard, ny RFID-tagg
SMART+ Liten Metallspets
SMART+ Long Standard
SMART+ Standard
SMART+ liten plastspets
Volym (metrisk):
0,5 till 50μ L
5 till 2500 μl
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Volym (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
17811062 SMART+ Liten Metallspets 0,5 till 50μ L 1 st. -
15387400 SMART 2 Standard, ny RFID-tagg 5 till 2500 μl 1 st. Varje
15764078 SMART 2 Long Standard, ny RFID-tagg 5 till 2500 μl 1 st. Varje
17801062 SMART+ liten plastspets 0,5 till 50μ L 1 st. -
17821062 SMART+ Standard 5 till 2500 μl 1 st. -
17831062 SMART+ Long Standard 5 till 2500 μl 1 st. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17811062 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N22702
Precis vätskehantering. Exceptionella besparingar.
Använd kampanjkoden 27941
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Garanterar utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med tillbehör för reagensdispenser.
Garantera utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tillbehör för reagensdispenser.
  • Designad för användning med Multidrop Combi SMART+ dispensrar
  • Utrustad med radiofrekvensidentifiering (RFID)-taggar för att lagra livstidsdispenseringsdata och visa återstående användningstid
  • Finns i standard och små rörversioner
  • Skiljer sig från vanliga kassetter genom RFID-tagg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Slangdispenserkassett
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning SMART+ Liten Metallspets
Material I kontakt med vätska: PEEK , silikon, rubin och rostfritt stål
Volym (metrisk) 0,5 till 50μ L
För användning med (applikation) Automatisk dispensering av upp till åtta olika reagenser samtidigt i en mängd olika mikroplattor och remsor i plattformat med 96, 384 eller 1536 brunnar. Den kan användas i flera applikationer, till exempel i läkemedelsupptäckt/högkapacitetsscreening, genomiska, proteomiska och cellbaserade analyser, och ELISA .
För användning med (utrustning) Multidropp Combi SMART+-instrument med serienummer 836-8C0001SM och framåt
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) Död <1 mL