Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tillbehör för reagensdispenser
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Garantera utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tillbehör för reagensdispenser.
Designad för användning med Multidrop Combi SMART+ dispensrar Utrustad med radiofrekvensidentifiering (RFID)-taggar för att lagra livstidsdispenseringsdata och visa återstående användningstid Finns i standard och små rörversioner Skiljer sig från vanliga kassetter genom RFID-tagg
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slangdispenserkassett |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | SMART+ Standard |
| Material | I kontakt med vätska: PEEK , silikon och PP (polypropen) |
| Volym (metrisk) | 5 till 2500 μl |
| För användning med (applikation) | Automatisk dispensering av upp till åtta olika reagenser samtidigt i en mängd olika mikroplattor och remsor i plattformat med 96, 384 eller 1536 brunnar. Den kan användas i flera applikationer, till exempel i läkemedelsupptäckt/högkapacitetsscreening, genomiska, proteomiska och cellbaserade analyser, och ELISA . |
| För användning med (utrustning) | Multidropp Combi SMART+-instrument med serienummer 836-8C0001SM och framåt |
| Kvantitet | 1 st. |
| Volym (metrisk) Död | <7 mL |