Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Pico Digital Dispenser
Produktkod. 16643823 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Multidrop Pico 1 digital dispenser
Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 digital dispenser
Mått (L x B x H):
38,5 x 28 x 19 cm (15 tum x 11 tum x 7,5 tum)
47 x 38 x 23 cm
47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tum)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Mått (L x B x H)
16643823 Multidrop Pico 8 digital dispenser 47 x 38 x 23 cm
31722884 Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tum)
31337546 Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tum)
16671296 Multidrop Pico 1 digital dispenser 38,5 x 28 x 19 cm (15 tum x 11 tum x 7,5 tum)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16643823 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5840600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De Multidrop™ Pico digitala dispenserna erbjuder högprecision, kontaktfri dosering från 8 pL till 10 μl, och använder upp till tio gånger mindre reagens än manuell pipettering. Idealiska för att miniatyrisera analyser säkerställer de exakta resultat med användarvänlig programvara.
De Multidrop™ Pico digitala dispenserna erbjuder förbättrad doseringsprecision med volymer så låga som 8 pL, och använder upp till tio gånger mindre reagens än manuell pipettering, vilket minskar kostnader och svinn. De är utformade för miniatyrisering av analys, ökar produktiviteten och förbättrar noggrannheten, idealiskt för qPCR, dos-responskurvor, läkemedelsscreeningstester och enzymprofilering. Den intuitiva Multidrop™ PicoIT-mjukvaran stödjer komplexa experimentella uppställningar, vilket ökar produktiviteten och dataintegriteten samtidigt som resurser sparas och den operativa effektiviteten förbättras.
  • Kostnadsbesparing genom analysminiatyrisering
  • Förbättrad effektivitet och provintegritet
  • Kraftfull, flexibel och lättanvänd programvara
Serviceplan
Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Digital dispenser
Volym (metrisk) 11 pL till 10 μl
För användning med (applikation) Läkemedelskombinationsstudier, biokemiska analyser, cellbaserade analyser, DMPK, sekundär screening, syntetisk kemi, analysutveckling, qPCR, enzymprofilering, antikroppsterapier, SAR och spotting
Gränssnitt USB, PC-kontroll
Modell Multidrop Pico 8 digital dispenser
Typ av tallrik 12, 24, 48, 96, 384, 1536 brunnsplatta, Tallrikhöjd: 6-47 mm
Precision ≤8 %
Programvara Multidrop PicoIT-programvara
Mått (L x B x H) 47 x 38 x 23 cm
Vikt (engelska) 31.1 lb
Vikt (metrisk) 14.1 kg
Elektriska krav 100 till 240V 50/60Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz