Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Pico Digital Dispenser
Produktkod. 31337546 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Multidrop Pico 1 digital dispenser
Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 digital dispenser
Mått (L x B x H):
38,5 x 28 x 19 cm (15 tum x 11 tum x 7,5 tum)
47 x 38 x 23 cm
47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tum)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Mått (L x B x H)
31337546 Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tum)
31722884 Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tum)
16643823 Multidrop Pico 8 digital dispenser 47 x 38 x 23 cm
16671296 Multidrop Pico 1 digital dispenser 38,5 x 28 x 19 cm (15 tum x 11 tum x 7,5 tum)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31337546 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5840700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565255.00 SEK
    538264.80 SEK / Paket med 1
    Save 26990.20 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
De Multidrop™ Pico digitala dispenserna erbjuder högprecision, kontaktfri dosering från 8 pL till 10 μl, och använder upp till tio gånger mindre reagens än manuell pipettering. Idealiska för att miniatyrisera analyser säkerställer de exakta resultat med användarvänlig programvara.
De Multidrop™ Pico digitala dispenserna erbjuder förbättrad doseringsprecision med volymer så låga som 8 pL, och använder upp till tio gånger mindre reagens än manuell pipettering, vilket minskar kostnader och svinn. De är utformade för miniatyrisering av analys, ökar produktiviteten och förbättrar noggrannheten, idealiskt för qPCR, dos-responskurvor, läkemedelsscreeningstester och enzymprofilering. Den intuitiva Multidrop™ PicoIT-mjukvaran stödjer komplexa experimentella uppställningar, vilket ökar produktiviteten och dataintegriteten samtidigt som resurser sparas och den operativa effektiviteten förbättras.
Funktioner
  • Avancerad analysminiatyrisering: Digital doseringsteknik möjliggör direkt utspädning och låg dödvolym med exakt vätskeleverans så lågt som 11 pL, vilket möjliggör upp till 10-faldig minskning av reagens- och provförbrukning.
  • Förbättrad arbetsflödeseffektivitet och provintegritet: Icke-kontaktlösa engångsdoseringspatroner eliminerar korskontaminering och överföring. Med en 40-faldig ökning av bearbetningshastigheten slutförs typiska dosexperiment på bara 15 sekunder, jämfört med 10 minuter med analog seriell utspädning. Detta minimerar manuella pipetteringssteg och minskar risken för belastningsskador.
  • Intuitiv programvara: Multidrop™ PicoIT-programvaran erbjuder flexibla och intuitiva experimentdesignmöjligheter för komplexa plåtlayouter. Den stödjer avancerade testkonfigurationer samtidigt som användarvänlig drift bibehålls genom förenklade installationsprocedurer. Applikationsfokuserade guider och förprogrammerade protokollmallar för qPCR-mastermixar ger automatiserad fluidanpassning för varje qPCR-komponent. Fullständig spårbarhetsfunktionalitet spårar mängder reagens och utmatningstider för varje brunn efter varje körning.
  • Brett användningsområde: De Multidrop™ Pico digitala dispenserna stödjer en mängd olika vätsketyper, inklusive masterblandningar, DMSO-baserade och vattenbaserade vätskor, med eller utan småmolekylära föreningar eller biomolekyler. 8 Multidrop™ Pico Surfactant Free (Pico 8 sf) kan tillföra vattenbaserade vätskor utan surfaktant med hjälp av tensidfria patroner. De digitala dispenserna automatiserar komplexa protokoll såsom läkemedelssynergi/kombinationsstudier och titrering med flera komponenter. De är idealiska för tillämpningar som qPCR, läkemedelskombinationsstudier, DMPK, analysutveckling, biokemiska analyser, sekundärscreening, cellbaserade analyser, spotting, enzymprofilering, syntetisk biologi, antikroppsterapier och SAR.
  • Instrumentalternativ och kapaciteter: Välj mellan två instrumentalternativ: 1 Pico , som använder 1-kanals kassetter, och Pico 8 SF, som använder 4- eller 8-kanals kassetter. Pico 8 sf är specifikt utformad för komplexa multireagens-/provanalyser i högdensitetsformat upp till 1536-brunnsplattor.
Serviceplan
Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Digital Dispenser
Kanaler 4,8
Volym (metrisk) 8 pL till 10 μl
För användning med (applikation) Läkemedelskombinationsstudier, biokemiska analyser, cellbaserade analyser, DMPK, sekundär screening, syntetisk kemi, analysutveckling, qPCR, enzymprofilering, antikroppsterapier, SAR och spotting
För användning med (utrustning) 4-kanaliga, 200 μl Standardkassetter; 8-kanals, 20 μl Standardpatroner; 4-kanaliga, 200 μl tensidfria patroner; 8-kanals 20 μl tensidfria patroner
Ökar Så lågt som 8 pL
Gränssnitt USB, PC-kontroll
Modell Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser
Typ av tallrik 12, 24, 48, 96, 384, 1536 brunnsplåt, platthöjd: 6-47 mm
Precision ≤ 8%
Programvara Multidrop PicoIT-programvara
Mått (L x B x H) 47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tum)
Vikt (engelska) 31.1 lb
Vikt (metrisk) 14.1 kg
Elektriska krav 100 till 240 V 50/60Hz
Spänning 100/240 V
Frekvens 50/60 Hz