Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Pico 1& Pico 8 Digital Dispenser
Product Code. 31722884 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Modell:
Multidrop Pico 1 digital dispenser
Multidrop Pico 8 digital dispenser
Multidrop Pico 8 digital dispenser utan ytaktiva ämnen
Mått (L x B x H):
38,5 x 28 x 19 cm (15 x 11 x 7,5 tum)
47 x 38 x 23 cm
47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tum)
Product Code. Modell Mått (L x B x H)
31722884 Multidrop Pico 8 digital dispenser utan ytaktiva ämnen 47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tum)
16671296 Multidrop Pico 1 digital dispenser 38,5 x 28 x 19 cm (15 x 11 x 7,5 tum)
16643823 Multidrop Pico 8 digital dispenser 47 x 38 x 23 cm
31337546 Multidrop Pico 8 digital dispenser utan ytaktiva ämnen 47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tum)
4 options
Product Code. 31722884
Brand: Thermo Scientific™ 5840700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Miniatyrisera analyser och uppnå exakta resultat på pikolterområdet med beröringsfri dispensering med lättanvänd programvara
Pico 1 och Pico 8 erbjuder förbättrad dispenseringsprecision med så låg volym som 11pL i vilken brunn som helst, och använder upp till tio gånger mindre reagens jämfört med manuella pipetteringsarbetsflöden, vilket möjliggör betydande kostnads- och avfallsminskningar. Designade för att möjliggöra analysminiatyrisering, öka produktiviteten och förbättra resultatens noggrannhet gör dem idealiska för ett brett utbud av lågvolymtillämpningar som qPCR, dosresponskurvor, läkemedelsscreeningsanalyser och ELISA .
Features:
  • Advanced Assay Miniaturization: Digital dispensing technology enables direct dilution and low dead volume with precise fluid delivery as low as 11 pL enabling up to 10-fold reduction in reagent and sample consumption.
  • Enhanced Workflow Efficiency and Sample Integrity: Non-contact disposable dispensing cartridges eliminate cross-contamination and carry-over. With a 40x increase in processing speed, typical dose experiments are completed in just 15 seconds, compared to 10 minutes with analog serial dilution. This minimizes manual pipetting steps and reduces the risk of repetitive strain injuries.
  • Intuitive Software: Multidrop™ PicoIT software provides flexible and intuitive experiment design capabilities for complex plate layouts. It supports sophisticated assay configurations while maintaining user-friendly operation through simplified setup procedures. Application-focused wizards and pre-programmed protocol templates for qPCR master mixes provide automated fluid customization for each qPCR component. Complete traceability functionality tracks reagent amounts and dispensing times for each well after every run.
  • Wide Range of Applications: The Multidrop™ Pico digital dispensers support a variety of fluid types, including master mixes, DMSO-based and aqueous fluids, with or without small molecule compounds or biomolecules. The Multidrop™ Pico 8 Surfactant Free (Pico 8 sf) can dispense aqueous fluids without surfactant using surfactant free cartridges. The digital dispensers automate complex protocols such as drug synergy/combination studies and multi-component titrations. They are ideal for applications including qPCR, drug combination studies, DMPK, assay development, biochemical assays, secondary screening, cell-based assays, spotting, enzyme profiling, synthetic biology, antibody therapies, and SAR.
  • Instrument Options and Capabilities: Choose between two instrument options: the Pico 1, which uses 1-channel cartridges, and the Pico 8 sf, which uses 4- or 8-channel cartridges. The Pico 8 sf is specifically designed for complex multi-reagent/sample assays in high-density formats up to 1536-well plates.
Service Plan
Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Digital Dispenser
Kanaler 4,8
Volym (metrisk) 8 pL to 10 μL
För användning med (applikation) Drug combination studies, Biochemical assays, Cell-based assays, DMPK, Secondary screening, Synthetic chemistry, Assay development, qPCR, Enzyme profiling, Antibody therapies, SAR, and Spotting
För användning med (utrustning) 4-channel, 200 μL Standard Cartridges; 8-channel, 20 μL Standard Cartridges; 4-channel, 200 μL Surfactant Free Cartridges; 8-channel ,20 μL Surfactant Free Cartridges
Ökar As low as 8 pL
Gränssnitt USB, PC Control
Modell Multidrop Pico 8 digital dispenser utan ytaktiva ämnen
Typ av tallrik 12, 24, 48, 96, 384, 1536 well plate, Plate height: 6-47 mm
Precision ≤ 8%
Programvara Multidrop PicoIT Software
Mått (L x B x H) 47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tum)
Vikt (engelska) 31.1 lb
Vikt (metrisk) 14.1 kg
Elektriska krav 100 to 240 V 50/60Hz
Spänning 100/240 V
Frekvens 50/60 Hz