Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Pico 1& Pico 8 Digital Dispenser
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Pico 1 och Pico 8 erbjuder förbättrad dispenseringsprecision med så låg volym som 11pL i vilken brunn som helst, och använder upp till tio gånger mindre reagens jämfört med manuella pipetteringsarbetsflöden, vilket möjliggör betydande kostnads- och avfallsminskningar. Designade för att möjliggöra analysminiatyrisering, öka produktiviteten och förbättra resultatens noggrannhet gör dem idealiska för ett brett utbud av lågvolymtillämpningar som qPCR, dosresponskurvor, läkemedelsscreeningsanalyser och ELISA .
Den digitala dispensern erbjuder 40 gånger högre hastighet än analog seriell utspädning– från 10 minuter till bara 15 sekunder– eliminera dyrbar tid och påskynda din forskning.
Drag:
- Kostnadsbesparing genom analysminiatyrisering
- Förbättrad effektivitet och provintegritet
- Kraftfull, flexibel och lättanvänd programvara
Den digitala dispensern stöder ett brett utbud av applikationer och provtyper:
- qPCR
- Läkemedelskombinationsstudier
- DMPK
- Analysutveckling
- Biokemiska analyser
- Sekundär screening
- Cellbaserade analyser
- Spotting
- Enzymprofilering
- Syntetisk biologi
- Antikroppsterapier
- SAR
Den digitala dispensern erbjuder 40 gånger högre hastighet än analog seriell utspädning– från 10 minuter till bara 15 sekunder– eliminera dyrbar tid och påskynda din forskning.
Serviceplan
Ja
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Automatiserad pipetter |
| Kanaler | 1 |
| Volym (metrisk) | 11 pL till 20μ L, 1 nL till 200μ L |
| För användning med (applikation) | Läkemedelskombinationsstudier, biokemiska analyser, cellbaserade analyser, DMPK, sekundär screening, syntetisk kemi, analysutveckling, qPCR, enzymprofilering, antikroppsterapier, SAR och spotting |
| För användning med (utrustning) | 1-channel , 200 μL Cartridges, 1-channel, 20 μL Cartridges |
| Ökar | As low as 11 pL |
| Gränssnitt | USB |
| Modell | Multidrop Pico 1 digital dispenser |
| Typ av tallrik | 12, 24, 48, 96, 384, 1536 brunnsplatta, Tallrikhöjd: 6-47 mm |
| Precision | ≤8 % |
| Visa mer |