Läs mer
Agilent BioTek MultiFlo FX Multi-Mode Dispenser
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8617015 Handla allt Agilent BioTek Produkter
Modell:
MFXP1
MFXP2
MFXP2R
Inkluderar:
1 modularm, 1 peristaltisk doseringspump och 1 peri-pump kassett med plastspetsar
2 modularmar, 1 peristaltisk doseringspump och 1 peri-pump kassett med plastspetsar
RAD enkanals dispenser, 2 modularmar, 2 peristaltiska doseringspumpar, 1 RAD grenrör och slang
Produktkod. 17207829
Brand: Agilent BioTek MFXP1SN
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MultiFlo FX är en automatiserad multi-mode reagensdispenser för 6- till 1536-brunnars mikroplattor.
MultiFlo FX är en automatiserad multi-mode reagensdispenser för 6- till 1536-brunnars mikroplattor. Systemet innehåller flera unika teknologier i sin modulära design, som t.ex Parallel Dispense , RAD (Random Access Dispense) och patenterade AMX-moduler (Automatic Media Exchange).
Teknikerna i MultiFlo FX-mikroplattdispenser möjliggör många applikationer för vätskehantering från 2D- och 3D-cellodling till koncentrationsnormaliseringsanalyser, ELISA , pärlbaserade analyser och mer. En fullt konfigurerad MultiFlo FX ersätter upp till fem vätskehanterare, vilket sparar utrymme, tid och instrumenteringsbudgetar. MultiFlo FX levererar komplett automatisering av arbetsflöden inom cellavbildning och biokemiska tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±5 % vid 1μ L,± 2,0 % vid 5μ L,± 2,0 % vid 10μ L
Produkttyp Dispenser för mikroplattor
Certifikat och efterlevnad CE- och TUV-märkt. RoHS-kompatibel.
Volym (metrisk) 500 nL till 3000μ L/tja, 1μ L stegar
För användning med (applikation) Primära/sekundära screeningsanalyser, lagring av föreningar, genomik och proteomikforskning, ELISA cellbaserad tvättning, fixering, färgning, volym- eller koncentrationsnormalisering
För användning med (utrustning) BioStack och tredje parts automationskompatibel; BioSpa 8 Automated Incubator kompatibel
Inkluderar 1 modularm, 1 peristaltisk doseringspump och 1 peri-pump kassett med plastspetsar
Gränssnitt Färgpekskärm; Skapa, redigera eller kör flera protokoll ombord
Modell MFXP1
Typ av tallrik Dispensering (peripump och spruta): 96-, 384- och 1536-brunnars standard-, djup- och PCR-plattor; 6-. 12-, 24- och 48-brunnars plattor (utmatningsspets konfigurerbar); Tvätt: 96-. 384-brunnars standardplattor; 6-, 12-, 24- och 48-brunnars plattor (med kompatibel grenrörskonfiguration)
Precision <5 % CV vid 1μ L,< 2,5 % CV vid 5μ L,< 2,0 % CV vid 10μ L
Programvara LHC2 programvara; LHC2 Säker för 21 CFR Part 11-överensstämmelse (tillval); SiLA-kompatibel drivrutin (tillval)
Hastighet 96 brunnar, 5μ L-case, 10μ L/brunn: 3 s, 96 brunnar, 5μ L-case, 20μ L/brunn: 3,5 s, 384 brunnar, 5μ L-case, 5μ L/brunn: 6,5 s, 384 brunnar, 10μ L-case, 10μ L/brunn: 8 s, 384 brunnar, 1μ L casa, 1μ L/brunn: 6 s, 1536 brunnar, 1μ L casa, 1μ L/brunn: 21 s
Bredd (engelska) 17,2 tum
Bredd (metrisk) 43.5 cm
Höjd (engelska) 8 tum
Höjd (metrisk) 20.3 cm
Djup (engelska) 11,8 tum
Djup (metriskt) 29.2 cm
Vikt (engelska) 14.3 lb.
Vikt (metrisk) 6.5 kg
Elektriska krav 90 W max.
Spänning 100 till 240 V