Läs mer
Thermo Scientific™ Multifuge X1 Pro, 120-240V TX-400 Cellkulturpaket
Produktkod. 17172449 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktkod. 17172449
Brand: Thermo Scientific™ 75016024
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Slösa ingen tid med att hitta rätt artikelnummer för din applikation! Det applikationsdrivna centrifugpaketet säkerställer bekväm, snabb beställning av alla komponenter som krävs för att köra ett specifikt protokoll.
Slösa ingen tid med att hitta rätt artikelnummer för din applikation! Det applikationsdrivna centrifugpaketet säkerställer bekväm, snabb beställning av alla komponenter som krävs för att köra ett specifikt protokoll. Kör 16 x 50 ml koniska ämnen under bioinneslutningscertifierade lock. Innehåller centrifug, TX-400 rotor, skopor, bioinneslutningslock, 50 ml koniska adaptrar (maximal kapacitet 16 x 50ml), 15 ml konisk adapter (maximal kapacitet 36 x 15 ml).
  • Lätt att använda:
    • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
    • Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
    • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
    Thermo Vetenskapligt ™ autolås™ III rotorsystem:
    • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
    • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
    • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
    Thermo Scientific™ ™ ClickSeal hinkförseglingssystem:
    • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
    • Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
    • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
    Thermo Vetenskaplig ™ SMARTSpin-™teknik:
    • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
    • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
    Utrymmesbesparande design:
    • Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
    Energieffektiv:
    • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Drivsystem Direkt, borstlös induktionsmotor med låg profil med val av 9 accelerationer, 10 retardationshastigheter
För användning med (utrustning) Mindre avfall, energieffektiv
Inkluderar Artikelnummer i pk. 75009710 (centrifug),75003181(rotor),75003655(uppsättning hinkar),75003656(lock),75003682(uppsättning adaptrar),75003683(uppsättning adaptrar)
Typ Allmän användning centrifugserie