Läs mer
Thermo Scientific™ Multifuge X4 och X4R Pro centrifuger
Produktkod. 16330748 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kylt:
Ja
Nej
Modell:
Endast allmän användning
IVD-certifierad
Rotor:
18 tillgängliga rotoralternativ
Cellkulturpaketet innehåller TX-1 000 med skopor, ClickSeal Biocontainment-lock, 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar
Cellkulturpaketet innehåller TX-750 med skopor, ClickSeal Biocontainment-lock, 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar
Spänning:
208/240 V
208–240 V
220–240 V
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylt Modell Rotor Spänning
16330748 Ja Endast allmän användning 18 tillgängliga rotoralternativ 220–240 V
16370718 Nej IVD-certifierad 18 tillgängliga rotoralternativ 208/240 V
16320728 Ja IVD-certifierad 18 tillgängliga rotoralternativ 220–240 V
16380738 Nej Endast allmän användning 18 tillgängliga rotoralternativ 208–240 V
16390748 Nej IVD-certifierad Cellkulturpaketet innehåller TX-1 000 med skopor, ClickSeal Biocontainment-lock, 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar 220–240 V
16350758 Ja Endast allmän användning Cellkulturpaketet innehåller TX-1 000 med skopor, ClickSeal Biocontainment-lock, 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar 220–240 V
16360758 Nej Endast allmän användning Cellkulturpaketet innehåller TX-1 000 med skopor, ClickSeal Biocontainment-lock, 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar 220–240 V
16350768 Nej Endast allmän användning Cellkulturpaketet innehåller TX-750 med skopor, ClickSeal Biocontainment-lock, 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar 220–240 V
16390768 Ja IVD-certifierad Cellkulturpaketet innehåller TX-750 med skopor, ClickSeal Biocontainment-lock, 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar 220–240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16330748 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75009915
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Högt footprint-till-kapacitetsförhållande med en pekskärm i Pro-serien för snabbare bearbetning och programmering, idealisk för flerfunktionsapplikationer som kräver fler rotorval, hastigheter och programmeringskapacitet.
Thermo Scientific™ Multifuge™ X4 och X4R allmänt ändamål Pro centrifuger ger hög prestanda och mångsidighet med ett lättanvänt användargränssnitt med pekskärm i fullfärg. Centrifugerna gör programmering enkel för snabba resultat och ger enkel åtkomst till och spårning av alla körningar, rotorlivslängd och centrifugens hälsa. Med en kapacitet på upp till 4l tillåter de spinning av 196 blodrör, 40x 50ml koniska rör och 96x 15ml koniska rör. Maximal mångsidighet uppnås med 18 tillgängliga rotorer att välja mellan och Thermo Scientific™ Autolås™ Rotor Exchange för att snabbt växla mellan applikationer.
Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket:
Cellkulturpaketen inkluderar centrifugen, rotorn, ClickSeal bioinneslutningslock och en uppsättning med fyra 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar.
Blodrörspaketen inkluderar centrifugen, rotorn, ClickSeal bioinneslutningslock och en uppsättning med fyra 5/7 ml och 9/10 ml blodrörsadaptrar.
Enkel drift och design
  • Intuitiv pekskärm i fullfärg för snabb programmering, centrifughälsoövervakning och upp till 100 programlagringar
  • Modern industriell design stödjer kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
  • Detaljerad driftinformation, inklusive visning av inställda och faktiska parametrar, maximerar körprestanda och temperaturnoggrannhet för förbättrat provskydd
  • Justera enkelt hastighet, tid och temperatur, även under löpningen, med det bekväma tangentbordet för direkt inmatning
  • Innovativ locklåsningsteknik möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enkel stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
  • Dubbel temperaturhanteringssystem visar lufttemperaturen i kammaren såväl som provets temperatur, vilket säkerställer noggrann kontroll av provets temperatur under körningen
Thermo Scientific™ Autolås™ III rotorsystem
  • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer
  • Sparar tid vid byte mellan applikationer
  • Enkel åtkomst till kammaren möjliggör snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd
Thermo Scientific™ ClickSeal™ skopförseglingssystem
  • Bioinneslutningssystem tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor
  • Handskvänlig, enhandsöppning/stängfunktion
  • Certifierad av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
Thermo Scientific ™ SMARTSpin-™teknik
  • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ
  • Optimerar säkerheten och förbättrar separationer
Utrymmesbesparande design.
  • Kompakt storlek sparar arbetsyta på bänkskiva eller golv
  • Ergonomisk höjd och böjd design säkerställer bekväm provhantering och rengöring av enheten
Energieffektiv
  • Design sparar upp till 40 % av energin på industristandardprotokoll som blodseparationer eller bearbetning av koniska rör
  • Programmerbar start och stopp av centrifugkompressor kan spara både tid och energi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC del 15
Controllertyp Mikroprocessor
Kapacitet 4 x 1 000 ml bioflaskor, 196 x 5/7 ml blodrör, 148 x 9/10 ml blodrör, 96 x 15 ml koniska rör, 40 x 50 ml koniska rör, 4 x 6 mikroplattor med TX-1 000-rotor
Max. RCF 25 830 x g fast vinkel med mikroliter 30 x 2 rotor, 7 197 x g Swing-Out med H-Flex HS4-rotor
Produktlinje Multifuge
Kylt Ja
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
För användning med (utrustning) Inköp av Thermo Scientific-rotor och tillbehör som krävs för drift
Inkluderar Tryckt engelsk bruksanvisning, USB-minne med användarmanual på 28 språk, korrosionsbeständig olja (70009824), nätsladd för det aktuella landets matningsspänning, deklaration om överensstämmelse
Material Fram, topp, sidor: dator-ABS plast målad med 2K PUR-baserad lack; metallhölje: kallvalsat stål med pulverfärg; centrifugskål: rostfritt stål; centrifugfötter: gummi
Minne lagrar upp till 100 evenemang och program
Modell Endast allmän användning
Bullernivå <64 dB(A) Rotor F15-8x50c; 14 500 RPM
Profil (acceleration/bromsning) Val av 9 acceleration/10 retardation-priser
Programlagring Upp till 100 program, inklusive flerstegsprogrammering via pekskärm; Inklusive programmerbara pulsalternativ
Rotor 18 tillgängliga rotoralternativ
Rotor ingår Nej
Körtid Upp till 99 timmar. 59 min 59 sek
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Timer Möjlighet att räkna upp eller ner och ställa in Vid start eller I hastighet
Ventilerad Nej
Garanti 5 år begränsad
Mått (L x B x H) Exteriör 690 x 746 x 361 mm
Längd (engelska) Exteriör 27,2 tum
Längd (metrisk) Exteriör 690 mm
Bredd (engelska) Exteriör 29,4 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 746 mm
Höjd (engelska) Exteriör 14,2 tum
Höjd (engelska) Exteriört lock öppet 33,9 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 361 mm
Höjd (metrisk) yttre lock öppet 861 mm
Djup (engelska) 27,2 tum
Djup (metriskt) 690 mm
Nettovikt 120 kg
Elektriska krav 220-240 V 50 Hz / 230 V 60 Hz
Spänning 220–240 V
Wattal 1950 w
Frekvens 50/60 Hz
Användning av laboratorium/renrum Renrumskompatibilitet Klass ISO 7 enligt DIN EN ISO 14644-1
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +40 °C, ±2 °C
Visningstyp Helskärmsgränssnitt Color Touch