Läs mer
WTW™ MultiLab™ Pro 20 IDS S 2
Produktkod. 30929046
Change view
Kanaler:
2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kanaler Förpackningsstorlek
30929046 2 Varje
1 options
Produktkod. 30929046 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 1FD76C
Beräknad leverans: 15-12-2026
Xylem's MultiLab™ Pro IDS är en modern högpresterande multiparameterenhet med två galvanisk isolerade mätkanaler för pH, ORP, mV, ledningsförmåga, syre, ISE och grumlighetsmätning. Upp till två identiska eller olika parametrar kan mätas samtidigt.
MultiLab™ Pro IDS från Xylem är en modern multiparametermätare med upp till två mätkanaler.
  • Användarvänlighet
  • LIMS Redo
  • GxP-efterlevnad
  • Kompakt och funktionell design
Höjdpunkter:
  • Mäter pH, ORP, ledningsförmåga, löst syre, ISE (kommer snart) och grumlighet
  • Trådlöst redo för IDS moduler
  • Digital sensorigenkänning
  • Samtidig mätning med upp till två oberoende mätkanaler
  • GxP-kompatibel
  • Briljant touchdisplay
  • Förinställda och definierbara buffertuppsättningar
  • QSC-kalibrering
  • AutoRead-funktionen
  • LIMS Redo
  • Exportera till PDF/A, JSON och CSV
  • Speciellt pekskärmsglas kan användas med handskar och är resistenta mot alkohol och desinfektionsmedel
Leveransomfattning:
  • Enhet med stativ och strömförsörjning, SenTix™ 980 (pH), TetraCon™ 925 (COND), tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering pH
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad
Kanaler 2
Visningstyp Färg TFT
IP-betyg IP42
Mätlägen pH, Redox, mV, Konduktivitet, Syre
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001 μS/cm till 200 μS/cm
Område (pH) 0,000 till 14,000
Upplösning (ISE) beroende på sensorn
Upplösning (pH) beroende på sensorn
Temperaturområde (metriskt) beroende på sensorn
Loggfunktionstyp Manuell eller Intervall
Produkttyp Multiparameter laboratoriemätanordning
Spänning 115/230 VAC