Läs mer
WTW™ MultiLab™ Pro 40 IDS WL
Product Code. 30929043
Change view
Click to view available options
Kanaler:
4
Unit Size:
Varje
Product Code. Kanaler Unit Size
30929043 4 Varje
1 options
Product Code. 30929043 Supplier WTW™ Supplier No. 1FD78W
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Xylem's MultiLab™ Pro IDS är en modern högpresterande multiparameterenhet med fyra galvanisk isolerade mätkanaler för pH, ORP, mV, ledningsförmåga, syre, ISE och grumlighetsmätning.
MultiLab™ Pro IDS från Xylem är en modern multiparametermätare med upp till fyra mätkanaler.
  • Användarvänlighet
  • LIMS Redo
  • GxP-efterlevnad
  • Kompakt och funktionell design
Höjdpunkter:
  • Mäter pH, ORP, ledningsförmåga, löst syre, ISE (kommer snart) och grumlighet
  • Trådlöst redo för IDS moduler
  • Digital sensorigenkänning
  • Samtidig mätning med fyra oberoende mätkanaler
  • Briljant touchdisplay
  • Förinställda och definierbara buffertuppsättningar
  • QSC-kalibrering
  • AutoRead-funktionen
  • Exportera till PDF/A, JSON och CSV
  • Speciellt pekskärmsglas kan användas med handskar och är resistenta mot alkohol och desinfektionsmedel
Leveransomfattning:
  • Enhet med stativ och strömförsörjning, IDS WLM-Kit (trådlösa moduler)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibrering pH
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad
Kanaler 4
Visningstyp Färg TFT
IP-betyg IP42
Mätlägen pH, Redox, mV, Konduktivitet, Syre
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001 μS/cm till 200 μS/cm
Område (pH) 0,000 till 14,000
Upplösning (ISE) beroende på sensorn
Upplösning (pH) beroende på sensorn
Temperaturområde (metriskt) beroende på sensorn
Loggfunktionstyp Manuell eller Intervall
Produkttyp Multiparameter laboratoriemätanordning
Spänning 115/230 VAC