Läs mer
WTW™ MultiLine™ 3420 Portable Digital Multiparameter
Produktkod. 11715204
Område (pH):
-2 to 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11715204
Brand: WTW™ 2FD46C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±0.5% full scale
Noggrannhet (DO) ±0.5% of reading
Noggrannhet (mV) ±0.2 mV
Noggrannhet (pH) ±0.004
Noggrannhet (resistivitet) ±0.5% ±1 digit
Noggrannhet (salthalt) ±0.5% of reading
Noggrannhet (TDS) ±0.5% full scale
Batterityp NiMH Rechargeable
Kalibreringspunkter Up to 5
Kalibreringspunkter (pH) 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical, DIN/NIST, and 20 additional buffer sets
Certifikat och efterlevnad CE, GLP, ISO 9001:2000
Datapunkter 10,000
Visningstyp LCD
IP-betyg IP67
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 to 2000 mS
Räckvidd (mV) ±1250, ±2000
Område (pH) -2 to 20
Räckvidd (salthalt) 0 to 70 ppt
Räckvidd (TDS) 0 to 1999 mg/L
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
För användning med (applikation) Ideal for portable field measurements
Inkluderar Multi case set with IDS sensors: digital pH electrode SenTix™ 940, digital conductivity 4-electrode cell TetraCon™ 925, QSC Kit, short instruction manual, stand, beaker, CD-ROM, driver software for USB, rechargeable batteries, cable, universal power supply, accessories
Minne Automatic, 10,000 data sets
Strömförsörjning Battery charger or 4 x 1.2V NiMH rechargeable batteries
Produkttyp Portable digital multiparameter
Räckvidd 0 to 20mg/L
Upplösning (konduktivitet) 1μS, 0.1, 1mS
Upplösning (mV) 0.1/1
Upplösning (resistivitet) 0.01megaohms
Upplösning (salthalt) 0.1ppt
Upplösning (TDS) 1ppm
Temperaturnoggrannhet ±0.2°C
Temperaturkompensation Automatic or manual
Temperatur (metrisk) Drift -5°C to +105°C
Temperaturupplösning 0.1
Garanti 3 Years
Bredd (metrisk) 17.78 cm
Höjd (metrisk) 7.9 cm