Läs mer
WTW™ MultiLine 3430™ Portable Digital Multiparameter
Produktkod. 10628935
Område (pH):
-2 to 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10628935
Brand: WTW™ 2FD47F
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±0.5% full scale
Noggrannhet (DO) ±0.5% of reading
Noggrannhet (mV) ±0.2 mV
Noggrannhet (pH) ±0.004
Noggrannhet (resistivitet) ±0.5% ±1 digit
Noggrannhet (salthalt) ±0.5% of reading
Noggrannhet (TDS) ±0.5% full scale
Batterityp NiMH Rechargeable
Kalibreringspunkter Up to 5
Kalibreringspunkter (pH) 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical, DIN/NIST, and 20 additional buffer sets
Certifikat och efterlevnad CE, GLP, ISO 9001:2000
Datapunkter 10,000
Visningstyp LCD
IP-betyg IP67
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 to 2000 mS
Räckvidd (mV) ±1250, ±2000
Område (pH) -2 to 20
Räckvidd (salthalt) 0 to 70 ppt
Räckvidd (TDS) 0 to 1999 mg/L
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
För användning med (applikation) Ideal for portable field measurements
Inkluderar Large multi case set with IDS sensors: digital pH electrode SenTix™ 940, digital conductivity cell TetraCon™ 925, optical DO probe FDO™ 925, QSC Kit, short instruction manual, stand, beaker, CD-ROM, driver software for USB, rechargeable batteries, cable, universal power supply and accessories
Minne Automatic, 10,000 data sets
Strömförsörjning Battery charger or 4 x 1.2V NiMH rechargeable batteries
Produkttyp Portable digital multiparameter
Räckvidd 0 to 20mg/L
Upplösning (konduktivitet) 1μS, 0.1, 1mS
Upplösning (mV) 0.1/1
Upplösning (resistivitet) 0.01megaohms
Upplösning (salthalt) 0.1ppt
Upplösning (TDS) 1ppm
Temperaturnoggrannhet ±0.2°C
Temperaturkompensation Automatic or manual
Temperatur (metrisk) Drift -5°C to +105°C
Temperaturupplösning 0.1
Garanti 3 Years
Bredd (metrisk) 17.78 cm
Höjd (metrisk) 7.9 cm